Tisk…
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1S)-1-(2-chlorophenyl)ethane-1,2-diol
OR937676-5G
APOSOR937676-5GEA 2110 CZK
APOSOR937676-5G
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
(S)-(+)-1-(2-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol
Vzorec: C₈H₉ClO₂
MW: 172,608 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863241
CAS číslo: 133082-13-0