Tisk…
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937675-1G OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA 10090 CZK
APOSOR937675-1G APOSOR937675-250MG
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004656
CAS číslo: 61813-58-9