Tisk…
Isoamyl acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 14290 CZK
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053725
CAS číslo: 4245-35-6