Tisk…
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Nitrovinyl)pyridine, 2-(3-Pyridyl)-1-nitroethylene
OR937645-10G OR937645-1G OR937645-5G
APOSOR937645-10GEA 27480 CZK
APOSOR937645-10G APOSOR937645-1G APOSOR937645-5G
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
3-(2-Nitroethenyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191563
CAS číslo: 3156-52-3