Tisk…
3-Methyl-1-hexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937638-1G
APOSOR937638-1GEA 3380 CZK
APOSOR937638-1G
3-Methyl-1-hexanol 95%
3-Methyl-1-hexanol
Vzorec: C₇H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321178
CAS číslo: 13231-81-7