sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Hydroxybenzoic acid sec-butyl ester
OR937629-100G
OR937629-25G
OR937629-5G
APOSOR937629-100GEA
19440
CZK
APOSOR937629-100G
APOSOR937629-25G
APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059626 CAS číslo: 17696-61-6 |