Tisk…
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR937606-1G OR937606-5G
APOSOR937606-1GEA 1620 CZK
APOSOR937606-1G APOSOR937606-5G
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine 95%
3,3,5-Trimethylcyclohexylamine
Vzorec: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Bod varu: 177 °C
Hustota: 0,84 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019379
CAS číslo: 15901-42-5
UN: 2326
ADR: 8,III