Tisk…
Heptaethylene glycol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 5630 CZK
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Vzorec: C₁₄H₃₀O₈
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002876
CAS číslo: 5617-32-3