Tisk…
2,8-Dichlorocyclooctanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937597-1G OR937597-250MG
APOSOR937597-1GEA 13230 CZK
APOSOR937597-1G APOSOR937597-250MG
2,8-Dichlorocyclooctanone 95%
2,8-Dichlorocyclooctanone
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797089
CAS číslo: 108249-93-0