Tisk…
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylimidazolidine-2,4-dione, 3-Phenylhydantoin
OR937596-1G OR937596-250MG
APOSOR937596-1GEA 4240 CZK
APOSOR937596-1G APOSOR937596-250MG
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209486
CAS číslo: 2221-13-8