Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937581-25G OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA 4100 CZK
APOSOR937581-25G APOSOR937581-5G
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142761
CAS číslo: 5631-96-9