Tisk…
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937575-1G OR937575-250MG
APOSOR937575-1GEA 20900 CZK
APOSOR937575-1G APOSOR937575-250MG
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol
Vzorec: C₁₀H₁₈OS
MW: 186.31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151646
CAS číslo: 71242-58-5