Tisk…
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 4670 CZK
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060058
CAS číslo: 931-94-2