Tisk…
4-Octanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 13630 CZK
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 176
Bod tání: -39
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014409
CAS číslo: 589-62-8