Tisk…
3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937510-1G OR937510-250MG
APOSOR937510-1GEA 17200 CZK
APOSOR937510-1G APOSOR937510-250MG
3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
3-Buten-1-ylIsothiocyanate
Vzorec: C₅H₇NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191660
CAS číslo: 3386-97-8