Tisk…
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937505-1G OR937505-5G
APOSOR937505-1GEA 0 CZK
APOSOR937505-1G APOSOR937505-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062987
CAS číslo: 15753-50-1