Tisk…
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937475-1G OR937475-5G
APOSOR937475-1GEA 1120 CZK
APOSOR937475-1G APOSOR937475-5G
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144828
CAS číslo: 104678-18-4