Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tris(2-phenylpyridine)iridium, Ir(ppy)3
OR937441-1G
OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA
16530
CZK
APOSOR937441-1G
APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Vzorec:
C₃₃H₂₄IrN₃ MW: 654.79 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039766 CAS číslo: 94928-86-6 |