Tisk…
2-Methyl-2-hexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol
OR937436-25G
APOSOR937436-25GEA 4100 CZK
APOSOR937436-25G
2-Methyl-2-hexanol 95%
2-Methyl-2-hexanol
Vzorec: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004486
CAS číslo: 625-23-0