(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937427-1G
OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA
3710
CZK
APOSOR937427-1G
APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₆H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03206782 CAS číslo: 33414-62-9 |