Tisk…
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 7670 CZK
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059083
CAS číslo: 10439-77-7