Tisk…
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Mercapto-4,4-dimethylimidazoline, 4,4-Dimethylethylenethiourea
OR937418-5G
APOSOR937418-5GEA 5290 CZK
APOSOR937418-5G
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione
Vzorec: C₅H₁₀N₂S
MW: 130,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661072
CAS číslo: 6086-42-6