Tisk…
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937404-1G OR937404-250MG OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 3310 CZK
APOSOR937404-1G APOSOR937404-250MG APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00963641
CAS číslo: 619-26-1