Tisk…
Thionicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937397-10G OR937397-1G OR937397-5G
APOSOR937397-10GEA 0 CZK
APOSOR937397-10G APOSOR937397-1G APOSOR937397-5G
Thionicotinic acid 95%
Thionicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NOS
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191582
CAS číslo: 51087-03-7