Tisk…
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 622 CZK
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Bod tání: 265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012863
CAS číslo: 18600-42-5