Tisk…
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937355-25G OR937355-5G
APOSOR937355-25GEA 7670 CZK
APOSOR937355-25G APOSOR937355-5G
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Ethyl-3-methoxypropionate
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143172
CAS číslo: 10606-42-5