Tisk…
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR937310-5G
APOSOR937310-5GEA 1950 CZK
APOSOR937310-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,2500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005790
CAS číslo: 29927-08-0