Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937304-25G
OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA
19440
CZK
APOSOR937304-25G
APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Vzorec:
C₁₀H₁₁ClO₄S Bod varu: 352 °C Bod tání: 64…65 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02093942 CAS číslo: 374537-95-8 UN: 3261 ADR: 8,III |