trans-Stilbene oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9373-1G
OR9373-5G
APOSOR9373-1GEA
4570
CZK
APOSOR9373-1G
APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Vzorec:
C₁₄H₁₂O Bod tání: 65…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064311 CAS číslo: 1439-07-2 EINECS: 215-877-7 |