Tisk…
2-Ethyl-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937281-100G OR937281-500G
APOSOR937281-100GEA 3740 CZK
APOSOR937281-100G APOSOR937281-500G
2-Ethyl-1-butanol 95%
2-Ethyl-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 146 °C/760mmHg
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004744
CAS číslo: 97-95-0