Tisk…
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937277-250MG
APOSOR937277-250MGEA 25790 CZK
APOSOR937277-250MG
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide 95%
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₂S
MW: 185,02 g/mol
Bod tání: 108 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 52819-14-4