Tisk…
2,4-Diisopropylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Di(methylethyl)-4-hydroxybenzene, 2,4-Bisisopropylphenol
OR937260-1G OR937260-5G
APOSOR937260-1GEA 4100 CZK
APOSOR937260-1G APOSOR937260-5G
2,4-Diisopropylphenol 95%
2,4-Diisopropylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
MW: 178.27
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01707536
CAS číslo: 2934-05-6