Tisk…
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propionylthiazole, 1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one
OR937249-25G
APOSOR937249-25GEA 2150 CZK
APOSOR937249-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Vzorec: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01681404
CAS číslo: 43039-98-1