Tisk…
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 2110 CZK
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Vzorec: C₁₃H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11590864
CAS číslo: 162752-17-2