Tisk…
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937238-100G OR937238-25G
APOSOR937238-100GEA 4900 CZK
APOSOR937238-100G APOSOR937238-25G
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040997
CAS číslo: 23747-48-0