Tisk…
3-Nonen-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Non-3-en-2-one
OR937230-25G OR937230-100G
APOSOR937230-25GEA 2070 CZK
APOSOR937230-25G APOSOR937230-100G
3-Nonen-2-one 95%
3-Nonen-2-one
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010241
CAS číslo: 14309-57-0