Tisk…
(±)-1-Octen-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937218-25G OR937218-100G OR937218-500G
APOSOR937218-25GEA 1660 CZK
APOSOR937218-25G APOSOR937218-100G APOSOR937218-500G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Vzorec: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004589
CAS číslo: 3391-86-4