Tisk…
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethoxy-p-quinone
OR937216-1G OR937216-5G
APOSOR937216-1GEA 827 CZK
APOSOR937216-1G APOSOR937216-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00189386
CAS číslo: 3117-03-1