Tisk…
1,2-Heptanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937209-10G OR937209-1G OR937209-5G
APOSOR937209-10GEA 19440 CZK
APOSOR937209-10G APOSOR937209-1G APOSOR937209-5G
1,2-Heptanediol 95%
1,2-Heptanediol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861287
CAS číslo: 3710-31-4