(1-Chloro-1-methylethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9372-10G
OR9372-25G
OR9372-5G
APOSOR9372-10GEA
7050
CZK
APOSOR9372-10G
APOSOR9372-25G
APOSOR9372-5G
(1-Chloro-1-methylethyl)benzene 97%
(1-Chloro-1-methylethyl)benzene
Vzorec:
H₃CCCl(C₆H₅)CH₃ MW: 154,64 g/mol Bod varu: 48…50 °C/0,5mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040715 CAS číslo: 934-53-2 EINECS: 213-284-8 UN: 3265 ADR: 8,III |