Tisk…
Butyl 4-hydroxybenzoát 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937186-100G OR937186-500G
APOSOR937186-100GEA 695 CZK
APOSOR937186-100G APOSOR937186-500G
Butyl 4-hydroxybenzoát 98%
Butyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Bod varu: 156…157 °C/3,5mmHg
Bod tání: 67…71 °C
Bod vzplanutí: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016478
CAS číslo: 94-26-8