Tisk…
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937183-25G OR937183-5G
APOSOR937183-25GEA 6520 CZK
APOSOR937183-25G APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009827
CAS číslo: 2948-46-1