Tisk…
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937174-1G OR937174-5G
APOSOR937174-1GEA 612 CZK
APOSOR937174-1G APOSOR937174-5G
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine 95%
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085367
CAS číslo: 3906-16-9