Tisk…
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937123-10G OR937123-1G OR937123-5G
APOSOR937123-10GEA 25000 CZK
APOSOR937123-10G APOSOR937123-1G APOSOR937123-5G
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 19370-34-4