Tisk…
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 9690 CZK
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Methyl-4-ethoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017264
CAS číslo: 23676-08-6