Tisk…
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 622 CZK
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClIN
Bod tání: 275…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039324
CAS číslo: 59528-27-7