Tisk…
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937096-100G OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA 827 CZK
APOSOR937096-100G APOSOR937096-500G
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
2,2-Dimethylbutyric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004200
CAS číslo: 595-37-9