2-Methoxythiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937091-25G
APOSOR937091-25GEA
2070
CZK
APOSOR937091-25G
2-Methoxythiophene 95%
2-Methoxythiophene
Vzorec:
C₅H₆OS MW: 114,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014526 CAS číslo: 16839-97-7 |