Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 1740 CZK
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258671
CAS číslo: 15893-42-2