3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937055-1G
OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA
3540
CZK
APOSOR937055-1G
APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Vzorec:
C₆H₇NOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01208055 CAS číslo: 76655-99-7 |